Learn More
N-methyl-bis(trifluoroacetamide), 98%
Codice prodotto. 10158742 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10158742 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
13488468 25 mL Glass Bottle 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10158742 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 210070050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 685-27-8 | C5H3F6NO2 | 223.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 685-27-8
Formula molecolare C5H3F6NO2
Molecular Weight (g/mol) 223.07
InChI Key AWGBWLXGUPTXHF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo mbtfa, n-methyl-bis trifluoroacetamide, n-methylbis trifluoroacetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trifluoroacetyl acetamide, n,n-bis trifluoroacetyl methylamine, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-2,2,2-trifluoroacetyl acetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trifluoroacetyl, n-methylbistrifluoroacetamide, n-methyl-bis-trifluoroacetamide
PubChem CID 69635
IUPAC Name 2,2,2-trifluoro-N-methyl-N-(2,2,2-trifluoroacetyl)acetamide
SMILES CN(C(=O)C(F)(F)F)C(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl-bis(trifluoroacetamide)
Densità 1.5470g/mL
Punti di ebollizione 120°C to 122°C
Punto d'infiammabilità 45°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CF3CO)2NCH3
Quantità 5 mL
Gravità specifica 1.547
Peso formulazione 223.07
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Methyl-bis(trifluoroacetamide)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.