Learn More
n-Methyl-(chroman-6-ylmethyl)amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10642495
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10642495 1 g Amber Glass Bottle 1g
10632495 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10642495 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC32846DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 950603-17-5
Formula molecolare C11H15NO
Molecular Weight (g/mol) 177.247
Numero MDL MFCD12198110
InChI Key OYZVOCNCDRSGDZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-chroman-6-ylmethyl amine, 1-chroman-6-yl-n-methylmethanamine, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-6-ylmethyl methyl amine, 1-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-6-yl-n-methylmethanamine, chroman-6-ylmethyl methylamine, 1-3,4-dihydro-2h-chromen-6-yl-n-methyl-methanamine
PubChem CID 43811035
IUPAC Name 1-(3,4-dihydro-2H-chromen-6-yl)-N-methylmethanamine
SMILES CNCC1=CC2=C(C=C1)OCCC2
Specifica
Materiale o nome chimico N-methyl-(chroman-6-ylmethyl)amine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 177.25
Percent Purity 97%