Learn More
N-Methyl-D-glucamine, 100%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11414752 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11414752 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11414752 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219150691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.00€
    226.80€ / 1kg
    Risparmia 12.20€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Used in the synthesis of surface active agents, pharmaceuticals and dyes.
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl-D-glucamine
CAS 6284-40-8
Colore White
Intervallo percentuale saggio 1
Formula molecolare C7H17NO5
Quantità 1 kg
Sinonimo meglumine, n-methyl-d-glucamine, n-methylglucamine, meglumin, 1-deoxy-1-methylamino-d-glucitol, methylglucamin, meglumina, 1-deoxy-1-methylaminosorbitol, d-glucitol, 1-deoxy-1-methylamino, n-methyl-d--glucamine
InChI Key MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
SMILES CNCC(C(C(C(CO)O)O)O)O
IUPAC Name (2R,3R,4R,5S)-6-(methylamino)hexane-1,2,3,4,5-pentol
Molecular Weight (g/mol) 195.215
PubChem CID 8567
ChEBI CHEBI:59732
Peso formulazione 195.22
Grado Not Available
Forma fisica Powder