Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Methyl-D-glucamine, 99%
Codice prodotto. 10043993 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10043993
Marca: Thermo Scientific Chemicals 126840025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
N-Methyl-D-glucamine, CAS # 6284-40-8, also known as meglumine, is a base compound commonly used in combination with iodinated organic compounds in contrast medium. | CAS: 6284-40-8 | C7H17NO5 | 195.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Information
• N-Methyl-D-glucamine is a hexosamine compound that is frequently used in combination with iodinated organic compounds in contrast media such as iothalamate meglumine, iodipamide meglumine, and diatrizoate meglumine
Applications
• It is also useful when applied in ion-exchange resins to chelate boron ions selectively
• It is considered a base and frequently used in the preparation of salts of certain acids
• It is also applied in the synthesis of surface-active agents and laboratory dyes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6284-40-8
Formula molecolare C7H17NO5
Molecular Weight (g/mol) 195.21
Numero MDL MFCD00004707
InChI Key MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Sinonimo meglumine, n-methyl-d-glucamine, n-methylglucamine, meglumin, 1-deoxy-1-methylamino-d-glucitol, methylglucamin, meglumina, 1-deoxy-1-methylaminosorbitol, d-glucitol, 1-deoxy-1-methylamino, n-methyl-d--glucamine
PubChem CID 8567
ChEBI CHEBI:59732
IUPAC Name (2R,3R,4R,5S)-6-(methylamino)hexane-1,2,3,4,5-pentol
SMILES CNCC(C(C(C(CO)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl-D-glucamine
Nota nome 99%
Absorbance 0.03 max. (20 w/v% aq. soln.) at 420nm
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 128.0°C to 132.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 1% max. (1 g, 100°C, 3 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic drum
Quantità 2.5 kg
Beilstein 04, IV, 1914
Indice di Merck 15, 6150
Condizione di rotazione specifica − 16.50 (20.00°C c=10,H2O,on dry sub)
Rotazione specifica − 16.50
Informazioni di solubilità Solubility in water: 100 g/100 mL water (25°C). Other solubilities: 1.2 g/100 mL alcohol (25°C), 21 g/100 mL alcohol (70°C)
Peso formulazione 195.21
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder