Learn More
N-Methyl-D-tryptophan, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-Methyl-D-tryptophan |
| CAS | 862504-05-0 |
| Formula molecolare | C12H14N2O2 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | D-Abrine |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H14N2O2/c1-13-11(12(15)16)6-8-7-14-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,7,11,13-14H,6H2,1H3,(H,15,16)/t11-/m1/s1 |
| SMILES | CN[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O |
| IUPAC Name | (2R)-3-(1H-indol-3-yl)-2-(methylamino)propanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 218.26 |
| Peso formulazione | 218.1055 |