Learn More
N-Methyl-d3-formamide, CDN
Codice prodotto. 30322571
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
1 g
Dimensione della confezione:
0.50g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30322571 0.5 g 0.50g
30322058 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30322571 Fornitore CDN N. del fornitore CDND20200.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl-d3-formamide
CAS 87955-92-8
Formula molecolare C2 D3 H2 N O
Quantità 0.5 g
Sinonimo Formamide, N-(methyl-d3)- (9 CI), N-Methylformamide-D3 (N-methyl-D3), N-(Methyl-d3)formamide, N-Methylformamide-d3
InChI Formula InChI=1 S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])NC=O
IUPAC Name N-(trideuteriomethyl)formamide
Molecular Weight (g/mol) 62.086
Peso formulazione 62.056 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity