Learn More
N-Methyl-d3-formamide, TRC
Codice prodotto. 30474786
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30474786 10 mg 10mg
30466570 100 mg 100mg
30469206 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30474786 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM30538110MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87955-92-8
Formula molecolare C2 D3 H2 N O
Molecular Weight (g/mol) 62.086
Sinonimo Formamide, N-(methyl-d3)- (9CI), N-Methylformamide-D3 (N-methyl-D3), N-(Methyl-d3)formamide, N-Methylformamide-d3
IUPAC Name N-(trideuteriomethyl)formamide
SMILES [2H]C([2H])([2H])NC=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl-d3-formamide
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)/i1D3
Peso formulazione 62.056