missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-methyl-d3-homopiperazine, CDN

Codice prodotto. 30313327
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.025 g
0.05 g
Dimensione della confezione:
0.03g
0.05g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30313327 0.05 g 0.05g
30323270 0.025 g 0.03g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30313327 Fornitore CDN N. del fornitore CDND82330.05G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico 1-Methyl-1,4-diazepane-D3 (N-methyl-D3)
CAS 2488857-81-2
Formula molecolare C6 D3 H11 N2
Quantità 0.05 g
Sinonimo Hexahydro-1-(methyl-d3)-1 H-1,4-diazepine, 1-(Methyl-d3)-1,4-diazepane, 1-Trideuteriomethyl-2,3,4,5,6,7-hexahydro-1 H-1,4-diazepine, 1-Methyl-d3-homopiperazine, N-(Methyl-d3)-1,4-diazacycloheptane, N-(Methyl-d3)homopiperazine, 1-Methyl-1,4-diazepane-D3 (N-methyl-D3)
InChI Formula InChI=1 S/C6H14N2/c1-8-5-2-3-7-4-6-8/h7H,2-6H2,1H3/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])N1CCCNCC1
IUPAC Name 1-(trideuteriomethyl)-1,4-diazepane
Molecular Weight (g/mol) 117.2073
Peso formulazione 117.1345 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.