Learn More
N-Methyl Desloratadine, TRC
Codice prodotto. 30004672
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30004672 500 mg 500mg
17904415 250 mg 250mg
17993615 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30004672 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM316500500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 38092-89-6
Formula molecolare C20 H21 Cl N2
Molecular Weight (g/mol) 324.85
Sinonimo 8-Chloro-11-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Loratadine Imp. G (EP)
IUPAC Name 8-chloro-11-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridine
SMILES CN1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico 8-Chloro-11-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H21ClN2/c1-23-11-8-14(9-12-23)19-18-7-6-17(21)13-16(18)5-4-15-3-2-10-22-20(15)19/h2-3,6-7,10,13H,4-5,8-9,11-12H2,1H3
Peso formulazione 324.1393
Percent Purity >95%