Learn More
N-Methyl-L-glutamic Acid, TRC
Codice prodotto. 30009456
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30009456 100 mg 100mg
30004479 50 mg 50mg
30012508 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30009456 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN240115100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6753-62-4
Formula molecolare C6H11NO4
Molecular Weight (g/mol) 161.16
Sinonimo N-Methyl-L-glutamic Acid, (2S)-2-(Methylamino)pentanedioic Acid, N-Methylglutamic Acid;
SMILES CN[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl-L-glutamic Acid
InChI Formula InChI=1S/C6H11NO4/c1-7-4(6(10)11)2-3-5(8)9/h4,7H,2-3H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)/t4-/m0/s1
Quantità 100 mg
Shipping Condition Room Temperature