Learn More
N-Methyl-L-prolinol, 96%
Codice prodotto. 15429088
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15429088 25 g 25g
15419088 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15429088 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H62573.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 34381-71-0 | C6H13NO | 115.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34381-71-0
Formula molecolare C6H13NO
Molecular Weight (g/mol) 115.18
Numero MDL MFCD00011727
InChI Key VCOJPHPOVDIRJK-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo n-methyl-l-prolinol, s---1-methyl-2-pyrrolidinemethanol, n-methylprolinol, 2s-1-methylpyrrolidin-2-yl methanol, s-1-methylpyrrolidin-2-yl methanol, 2-pyrrolidinemethanol, 1-methyl-, 2s, 2s-1-methyl-2-pyrrolidinyl methanol, s---2-hydroxymethyl-1-methylpyrrolidine, 1-methyl-2-pyrrolidinyl methanol #, n-methyl prolinol
PubChem CID 643492
SMILES CN1CCCC1CO
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl-L-prolinol
Indice di rifrazione 1.469
Densità 0.968
Punti di ebollizione 67°C to 69°C (12mmHg)
Quantità 25 g
Punto d'infiammabilità 63°C (145°F)
Optical Rotation −49° (c=5 in Methanol)
Beilstein 79851
IUPAC Name [(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]methanol
Peso formulazione 115.17
Percent Purity 96%