Learn More
N-Methyl-L-prolinol, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11916741 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11916741 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11916741 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 442530050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl-L-prolinol
CAS 34381-71-0
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9700g/mL
Punti di ebollizione 67°C to 69°C (12.0 Torr)
Punto d'infiammabilità 63°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Formula molecolare C6H13NO
Indice di rifrazione 1.4692
Numero MDL MFCD00011727
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.97
Rotazione specifica -46° to -54° (20°C, 589nm) (c=5 in methanol)
Sinonimo n-methyl-l-prolinol, s---1-methyl-2-pyrrolidinemethanol, n-methylprolinol, 2s-1-methylpyrrolidin-2-yl methanol, s-1-methylpyrrolidin-2-yl methanol, 2-pyrrolidinemethanol, 1-methyl-, 2s, 2s-1-methyl-2-pyrrolidinyl methanol, s---2-hydroxymethyl-1-methylpyrrolidine, 1-methyl-2-pyrrolidinyl methanol #, n-methyl prolinol
Informazioni di solubilità Solubility in water: in water:(20°C) insoluble.,in ethanol:(20°C) soluble
InChI Key VCOJPHPOVDIRJK-UHFFFAOYNA-N
SMILES CN1CCCC1CO
IUPAC Name [(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]methanol
Molecular Weight (g/mol) 115.18
PubChem CID 643492
Peso formulazione 115.18
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Methyl-L-prolinol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.