Learn More
N-Methyl-L-valine, TRC
Codice prodotto. 30480224
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30480224 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30480224 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3415485G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl-L-valine
CAS 2480-23-1
Formula molecolare C6H13NO2
Quantità 5 g
Sinonimo N-Methyl-L-valine, (2S)-3-Methyl-2-(methylamino)butanoic Acid, (S)-3-Methyl-2-(methylamino)butyric Acid, NSC 89800
InChI Formula InChI=1S/C6H13NO2/c1-4(2)5(7-3)6(8)9/h4-5,7H,1-3H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
SMILES CC(C)[C@H](NC)C(O)=O
IUPAC Name N-Methyl-L-valine; (2S)-3-Methyl-2-(methylamino)butanoic acid; (S)-3-Methyl-2-(methylamino)butyric acid; NSC 89800
Molecular Weight (g/mol) 131.18
Peso formulazione 131.09