Learn More
N-Methyl-N-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10195992
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10195992 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10259672 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10195992 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC23646CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 384821-19-6
Formula molecolare C6H11N3
Molecular Weight (g/mol) 125.175
Numero MDL MFCD07772801
InChI Key YZCXLAHTHBVYGB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-n-1-methyl-1h-imidazol-5-yl methyl amine, methyl-3-methyl-3h-imidazol-4-ylmethyl-amine, 1h-imidazole-5-methanamine, n,1-dimethyl, n-methyl-1-1-methyl-1h-imidazol-5-yl methanamine, methyl 3-methylimidazol-4-yl methyl amine, 1-methyl-5-methylamino methyl-1h-imidazole, methyl 1-methyl-1h-imidazol-5-yl methyl amine, n-methyl-1-3-methylimidazol-4-yl methanamine, n,3-dimethyl-3h-imidazole-4-methanamine, 1h-imidazole-5-methanamine,n,1-dimethyl
PubChem CID 7164555
IUPAC Name N-methyl-1-(3-methylimidazol-4-yl)methanamine
SMILES CNCC1=CN=CN1C
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl-N-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]amine
CAS min. % 89.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 125.17
Percent Purity 90%