Learn More
N-Methyl-N-({2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}methyl)amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10790174
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10790174 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10147652 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10790174 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC46046CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 857284-26-5
Formula molecolare C12H11F3N2S
Molecular Weight (g/mol) 272.289
Numero MDL MFCD07772873
InChI Key IBCDDBBGPGTKNC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-1-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine, n-methyl-n-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-4-yl methylamine, n-methyl-n-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-4-yl methyl amine, methyl 2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-4-yl methyl amine, n-methyl-1-2-4-trifluoromethyl phenyl-4-thiazolyl methanamine
PubChem CID 7164660
IUPAC Name N-methyl-1-[2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl]methanamine
SMILES CNCC1=CSC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico N-methyl-N-({2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazol-4-yl}methyl)amine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 272.29
Percent Purity 97%