Learn More
N-methyl-N-(2-phenoxybenzyl)amine, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10772295
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10772295 1 g 1g
10205914 250 mg 250mg
10596975 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10772295 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC49946DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 361394-74-3
Formula molecolare C14H15NO
Molecular Weight (g/mol) 213.28
InChI Key IMIUMEQDSKHKST-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-2-phenoxybenzylamine, n-methyl-1-2-phenoxyphenyl methanamine, n-methyl-n-2-phenoxybenzyl amine, methyl 2-phenoxyphenyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl-2-phenoxy, n-methyl-2-phenoxybenzenemethanamine, n-methyl-n-2-phenoxy benzylamine, n-methyl-1-2-phenoxyphenyl ;methanamine, n-methyl-1-2-phenoxyphenyl methanamine hydrochloride
PubChem CID 23512750
IUPAC Name N-methyl-1-(2-phenoxyphenyl)methanamine
SMILES CNCC1=CC=CC=C1OC2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl-N-(2-phenoxybenzyl)amine
Intervallo percentuale saggio 95%
Quantità 1 g
Peso formulazione 213.28
Percent Purity 95%