Learn More
N-Methyl-N-[(2-piperidin-1-ylpyridin-4-yl)methyl]amine, 97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | N-Methyl-N-[(2-piperidin-1-ylpyridin-4-yl)methyl]amine |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 205.3 |
| Percent Purity | 97% |
Product Title
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?