Learn More
N-Methyl-N-[3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzyl]amine 97+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10750824
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10750824 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10750824 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC38446CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-07-2026
Aggiungi al carrello
Specifica
Materiale o nome chimico n-methyl-n-[3-(1h-1, 2, 4-triazol-1-yl)benzyl]amine
CAS 879896-43-2
Intervallo percentuale saggio 97+%
Formula molecolare C10H12N4
Numero MDL MFCD08435864
Quantità 250 mg
Sinonimo n-methyl-n-3-1h-1,2,4-triazol-1-yl benzyl amine, methyl 3-1,2,4-triazol-1-yl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-3-1h-1,2,4-triazol-1-yl, methyl 3-1,2,4-triazolyl phenyl methyl amine, n-methyl-n-3-1h-1,2,4-trazol-1-yl benzyl amne, methyl 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl phenyl methyl amine, 1-3-1h-1,2,4-triazol-1-yl phenyl-n-methylmethanamine, n-methyl-1-3-1h-1,2,4-triazol-1-yl phenyl methanamine
InChI Key LLGQTEDUTKNYIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNCC1=CC(=CC=C1)N2C=NC=N2
IUPAC Name N-methyl-1-[3-(1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]methanamine
Molecular Weight (g/mol) 188.234
PubChem CID 18525742
Peso formulazione 188.23