Learn More
N-Methyl-N-[3-(3-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-6-yl)phenyl]acetamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10531123
Click to view available options
Quantità:
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
Codice prodotto. 10531123
Marca: Thermo Scientific Maybridge SB02011EA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl-N-[3-(3-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-6-yl)phenyl]acetamide
CAS 108825-65-6
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C15H15N5O
Numero MDL MFCD01567008
Quantità 10 g
Sinonimo n-methyl-n-3-3-methyl 1,2,4 triazolo 4,3-b pyridazin-6-yl phenyl acetamide, acetamide,n-methyl-n-3-3-methyl-1,2,4-triazolo 4,3-b pyridazin-6-yl phenyl, n-methyl-n-3-3-methyl-1,2,4 triazolo 4,3-b pyridazin-6-yl phenyl acetamide, maybridge3_006077, unii-ws1r0n3h0n, acmc-1c5o3, ws1r0n3h0n, acetamide, n-methyl-n-3-3-methyl-1,2,4-triazolo 4,3-b pyridazin-6-yl phenyl
InChI Key WPAQLESUVYGUJZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NN=C2N1N=C(C=C2)C3=CC(=CC=C3)N(C)C(=O)C
IUPAC Name N-methyl-N-[3-(3-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-6-yl)phenyl]acetamide
Molecular Weight (g/mol) 281.319
PubChem CID 2737312
Peso formulazione 281.32
Percent Purity 97%