Learn More
N-Methyl-N-[3-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzyl]amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10451493
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10451493 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10739413 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10451493 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC39146CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-07-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 852180-71-3
Formula molecolare C11H13N3O
Molecular Weight (g/mol) 203.245
Numero MDL MFCD07772829
InChI Key QSOPQWOPMDNJLF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-n-3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzyl amine, n-methyl-1-3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl phenyl methanamine, methyl 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl, methyl 3-5-methyl 1,2,4-oxadiazol-3-yl phenyl methyl amine
PubChem CID 7162059
IUPAC Name N-methyl-1-[3-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl]methanamine
SMILES CC1=NC(=NO1)C2=CC(=CC=C2)CNC
Specifica
Materiale o nome chimico N-methyl-N-[3-(5-methyl-1, 2, 4-oxadiazol-3-yl)benzyl]amine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 203.24
Percent Purity 97%