Learn More
N-Methyl-N-(3-pyridylmethyl)amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10069541
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10069541 1 g Amber Glass Bottle 1g
10314872 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10069541 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00368DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 20173-04-0
Formula molecolare C7H10N2
Molecular Weight (g/mol) 122.171
Numero MDL MFCD00023610
InChI Key MCSAQVGDZLPTBS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-1-pyridin-3-yl methanamine, n-methyl-n-3-pyridylmethyl amine, 3-methylaminomethyl pyridine, n-methyl pyridin-3-yl methanamine, 3-methylamino methyl pyridine, 3-pyridinemethanamine, n-methyl, 3-picolylmethylamine, n-methyl-3-pyridylmethylamine, methyl pyridin-3-ylmethyl amine, n-methyl-3-pyridinemethylamine
PubChem CID 88393
IUPAC Name N-methyl-1-pyridin-3-ylmethanamine
SMILES CNCC1=CN=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N-methyl-N-(3-pyridylmethyl)amine
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 122.17
Percent Purity 97%