Learn More
N-Methyl-N-(3-thien-2-ylbenzyl)amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10185152
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10185152 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10594994 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10185152 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC44546CB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 859833-20-8
Formula molecolare C12H13NS
Molecular Weight (g/mol) 203.30
Numero MDL MFCD08435869
InChI Key BIULJOFRQMLCQK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-n-3-thien-2-ylbenzyl amine, methyl 3-thiophen-2-yl phenyl methyl amine, methanamine,n-3-2-thienyl phenyl methylene, n-methyl-1-3-thiophen-2-yl phenyl methanamine, n-methyl-n-3-then-2-ylbenzyl amne, methyl 3-2-thienyl phenyl methyl amine, n-methyl-1-3-thien-2-ylphenyl methylamine
PubChem CID 18525772
SMILES CNCC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl-N-(3-thien-2-ylbenzyl)amine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
IUPAC Name N-methyl-1-(3-thiophen-2-ylphenyl)methanamine
Peso formulazione 203.31
Percent Purity 97%