Learn More
N-Methyl-N-(3-thien-2-ylbenzyl)amine, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-Methyl-N-(3-thien-2-ylbenzyl)amine |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| IUPAC Name | methyl({[3-(thiophen-2-yl)phenyl]methyl})amine |
| Peso formulazione | 203.31 |
| Percent Purity | 97% |