Learn More
N-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)benzyl]amine, 97+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10025302
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10025302 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10175502 1 g Amber Glass Bottle 1g
10412674 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10025302 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00895CB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 90390-07-1
Formula molecolare C9H10F3N
Molecular Weight (g/mol) 189.181
InChI Key JFLPPELZYKHKQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-3-trifluoromethyl benzylamine, n-methyl-n-3-trifluoromethyl benzyl amine, n-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl methanamine, methyl 3-trifluoromethyl phenyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl-3-trifluoromethyl, n-methyl 3-trifluoromethyl phenyl methanamine, n-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl methanamine hydrochloride, chembrdg-bb 4004318, methyl-3-trifluoromethyl-benzyl-amine
PubChem CID 485414
IUPAC Name N-methyl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
SMILES CNCC1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)benzyl]amine
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 189.18
Percent Purity 97%