Learn More
N-Methyl-N-((3R,4R)-4-methylpiperidin-3-yl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine, TRC
Codice prodotto. 30138065
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138065 100 mg 100mg
30137644 50 mg 50mg
17924225 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138065 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM296155100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 477600-74-1
Formula molecolare C13H19N5
Molecular Weight (g/mol) 245.32
Sinonimo (3R,4R)-Methyl{(4-methylpiperidin-3-yl)(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)}amine, N-Methyl-N-[(3R,4R)-4-methyl-3-piperidinyl]-1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
IUPAC Name N-methyl-N-[(3R,4R)-4-methylpiperidin-3-yl]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
SMILES C[C@H]1[C@@H](N(C)C2=C(C=CN3)C3=NC=N2)CNCC1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl-N-((3R,4R)-4-methylpiperidin-3-yl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H19N5/c1-9-3-5-14-7-11(9)18(2)13-10-4-6-15-12(10)16-8-17-13/h4,6,8-9,11,14H,3,5,7H2,1-2H3,(H,15,16,17)/t9-,11+/m1/s1
Peso formulazione 245.164