Learn More
N-Methyl-N-((4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)methyl)amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10671465
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10671465 1 g 1g
10661465 250 mg 250mg
10442824 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10671465 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC29246DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 850375-02-9
Formula molecolare C12H14N2S
Molecular Weight (g/mol) 218.318
Numero MDL MFCD07368511
InChI Key GFAGRBRYZWAUSV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-n-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methyl amine, n-methyl-1-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methanamine, methyl 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methyl amine, 5-thiazolemethanamine,n,4-dimethyl-2-phenyl, n-methyl-1-4-methyl-2-phenylthiazol-5-yl methanamine, methyl 4-methyl-2-phenyl 1,3-thiazol-5-yl methyl amine, mmj
PubChem CID 4961253
IUPAC Name N-methyl-1-(4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)methanamine
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CC=CC=C2)CNC
Specifica
Materiale o nome chimico N-methyl-N-[(4-methyl-2-phenyl-1, 3-thiazol-5-yl)methyl]amine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 218.32
Percent Purity 97%