Learn More
N-Methyl-N-(4-pyridylmethyl)amine, 97+%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-Methyl-N-(4-pyridinylmethyl)amine |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 122.17 |
| Percent Purity | 97% |