Learn More
N-Methyl-N-[(5-methyl-2-phenyl-3-furyl)methyl]amine, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11330677
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11330677 250 mg 250mg
10537484 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11330677 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC49746CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Identificatori chimici
CAS 869901-18-8
Formula molecolare C13H15NO
Molecular Weight (g/mol) 201.27
Numero MDL MFCD08690282
InChI Key UOPUGXOLGTYISK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-n-5-methyl-2-phenyl-3-furyl methyl amine, 3-furanmethanamine,n,5-dimethyl-2-phenyl, methyl 5-methyl-2-phenylfuran-3-yl methyl amine, methyl 5-methyl-2-phenyl 3-furyl methyl amine, n-methyl-1-5-methyl-2-phenyl-3-furyl methylamine, n-methyl-1-5-methyl-2-phenylfuran-3-yl methanamine
PubChem CID 18525837
IUPAC Name N-methyl-1-(5-methyl-2-phenylfuran-3-yl)methanamine
SMILES CNCC1=C(OC(C)=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N-methyl-N-[(5-methyl-2-phenyl-3-furyl)methyl]amine
CAS min. % 89.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 201.27
Percent Purity 90%