Learn More
N-Methyl-N-nitroso-1-hexadecylamine, TRC
Codice prodotto. 30136910
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30136910 100 mg 100mg
30004499 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30136910 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM325190100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98648-34-1
Formula molecolare C17 H36 N2 O
Molecular Weight (g/mol) 284.48
Sinonimo N-Methyl-N-nitrosohexadecylamine, N-Methyl-N-nitroso-1-hexadecanamine
IUPAC Name N-hexadecyl-N-methylnitrous amide
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCN(C)N=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl-N-nitroso-1-hexadecylamine
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H36N2O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19(2)18-20/h3-17H2,1-2H3
Peso formulazione 284.2828