Learn More
N-Methyl-N-nitroso-1-octadecylamine, TRC
Codice prodotto. 30138189
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138189 250 mg 250mg
30010512 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30138189 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM325200250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69112-94-3
Formula molecolare C19 H40 N2 O
Molecular Weight (g/mol) 312.53
Sinonimo N-Methyl-N-nitrosooctadecylamine, N-Methyl-N-nitroso-1-octadecanamine
IUPAC Name N-methyl-N-octadecylnitrous amide
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCN(C)N=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl-N-nitroso-1-octadecylamine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H40N2O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21(2)20-22/h3-19H2,1-2H3
Peso formulazione 312.3141
Percent Purity >95%