Learn More
N-Methyl-N-nitroso-2-propanamine, TRC
Codice prodotto. 30005325
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
2.5 g
Dimensione della confezione:
1g
2.50g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30005325 2.5 g 2.50g
30011625 250 mg 250mg
30003450 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30005325 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3508002.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 30533-08-5
Formula molecolare C4 H10 N2 O
Molecular Weight (g/mol) 102.14
Sinonimo 2-Propanamine, N-methyl-N-nitroso-, Ethylamine, N,1-dimethyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Methyl-N-nitroso-2-propanamine, Isopropylmethylnitrosamine, Methylisopropylnitrosamine, N,1-Dimethyl-N-nitrosoethanamine, N-Methyl-N-nitrosoisopropylamine, NMiPA
IUPAC Name N-methyl-N-propan-2-ylnitrous amide
SMILES CC(C)N(C)N=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Nitroso-N-methyl-N-isopropylamine
Note sul grado di purezza GC
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C4H10N2O/c1-4(2)6(3)5-7/h4H,1-3H3
Peso formulazione 102.0793
Percent Purity >95%