Learn More
N-Methyl-N-nitroso-ethenamine, TRC
Codice prodotto. 30138349
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
250mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138349 500 mg 500mg
30136656 250 mg 250mg
30041095 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138349 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM340995500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4549-40-0
Formula molecolare C3H6N2O
Molecular Weight (g/mol) 86.09
Sinonimo N-methyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI) Vinylamine;Methylvinylnitrosamine;N-Methyl-N-nitrosovinylamine;N-Nitroso-N-methylvinylamine;N-Nitrosomethylvinylamine;NSC 137906;Nitrosomethylvinylamine
IUPAC Name N-ethenyl-N-methylnitrous amide
SMILES CN(C=C)N=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl-N-nitroso-ethenamine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C3H6N2O/c1-3-5(2)4-6/h3H,1H2,2H3
Peso formulazione 86.048
Percent Purity >95%