Learn More
N-Methyl-n-octylamine, 97+%
Codice prodotto. 11339435
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11339435 25 g 25g
11329435 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11339435 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L18639.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2439-54-5 | C9H21N | 143.274 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2439-54-5
Formula molecolare C9H21N
Molecular Weight (g/mol) 143.274
Numero MDL MFCD00048927
InChI Key SEGJNMCIMOLEDM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyloctylamine, methyl octyl amine, n-methyl-n-octylamine, 1-octanamine, n-methyl, octylmethylamine, methyloctylamine, unii-4o0o17jz7d, n-methyl octylamine, n-methyl-octylamine, methyl n-octyl amine
PubChem CID 75538
IUPAC Name N-methyloctan-1-amine
SMILES CCCCCCCCNC
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl-n-octylamine
Densità 0.79
Punti di ebollizione 68°C (8 mmHg)
Punto d'infiammabilità 63°C (145°F)
Formula lineare CH3(CH2)7NHCH3
Indice di rifrazione 1.427
Quantità 25 g
Numero UN UN2735
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 143.27
Percent Purity 98%