Learn More
N-Methyl-N-propargylbenzylamine, 97%
Codice prodotto. 10193220 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10193220
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 555-57-7 | C11H13N | 159.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 555-57-7
Formula molecolare C11H13N
Molecular Weight (g/mol) 159.23
Numero MDL MFCD00008576
InChI Key DPWPWRLQFGFJFI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pargyline, pargylamine, n-methyl-n-propargylbenzylamine, paragyline, eudatin, supirdyl, eutonyl, pargylin, n-methyl-n-2-propynylbenzylamine, benzyl-methyl-2-propinylamin
PubChem CID 4688
ChEBI CHEBI:7930
IUPAC Name N-benzyl-N-methylprop-2-yn-1-amine
SMILES CN(CC#C)CC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl-N-propargylbenzylamine
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 0.9400g/mL
Punti di ebollizione 86°C to 88°C (4.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 83°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH2N(CH3)CH2C∽CH
Indice di rifrazione 1.5213
Quantità 5 g
Beilstein 12, II, 548
Indice di Merck 15, 7142
Gravità specifica 0.94
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscibel in ethanol,acetone
Peso formulazione 159.23
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Methyl-N-propargylbenzylamine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.