Learn More
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, 97%
Codice prodotto. 10236850 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10236850 25 g Glass Bottle 25g
10226850 5 g Bottiglia in vetro 5g
10781394 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10236850 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 221580250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 24589-78-4 | C6H12F3NOSi | 199.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent, Silylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24589-78-4
Formula molecolare C6H12F3NOSi
Molecular Weight (g/mol) 199.25
Numero MDL MFCD00000411
InChI Key MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo mstfa, n-methyl-n-trimethylsilyl trifluoroacetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl acetamide, n-methyl-n-trimethylsilyltrifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl, n-methyl-n-trimethylsilyl-trifluoroacetamide, acmc-209tfm
PubChem CID 32510
ChEBI CHEBI:85064
IUPAC Name 2,2,2-trifluoro-N-methyl-N-trimethylsilylacetamide
SMILES CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0700g/mL
Punti di ebollizione 130.0°C to 132.0°C
Punto d'infiammabilità 25°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CF3CON(CH3)Si(CH3)3
Indice di rifrazione 1.3782 to 1.3802
Quantità 25 g
Numero UN 2920
Gravità specifica 1.07
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Peso formulazione 199.25
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.