Learn More
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, 97%
Codice prodotto. 11434514
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11434514 5 g 5g
11444514 25 g 25g
11454514 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11434514 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13141.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 24589-78-4 | C6H12F3NOSi | 199.25 g/mol
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide is used as a silylating reagent that forms volatile derivatives for GC-MS analysis. It acts as a pharmaceutical intermediate and metabolite of Famprofazone in humans. It is also used in the detection of steroid hormones 17-alfa-ethynylestradiol and estrone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide is used as a silylating reagent that forms volatile derivatives for GC-MS analysis. It acts as a pharmaceutical intermediate and metabolite of Famprofazone in humans. It is also used in the detection of steroid hormones 17-alfa-ethynylestradiol and estrone.
Solubility
Immiscible with water.
Notes
Moisture sensitive. Store in a cool place. Incompatible with strong oxidizing agents and strong acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24589-78-4
Formula molecolare C6H12F3NOSi
Molecular Weight (g/mol) 199.25
Numero MDL MFCD00000411
InChI Key MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo mstfa, n-methyl-n-trimethylsilyl trifluoroacetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl acetamide, n-methyl-n-trimethylsilyltrifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trimethylsilyl, n-methyl-n-trimethylsilyl-trifluoroacetamide, acmc-209tfm
PubChem CID 32510
ChEBI CHEBI:85064
IUPAC Name 2,2,2-trifluoro-N-methyl-N-trimethylsilylacetamide
SMILES CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Densità 1.076
Punti di ebollizione 130°C to 132°C
Punto d'infiammabilità 25°C (77°F)
Indice di rifrazione 1.38
Quantità 5 g
Numero UN UN1993
Beilstein 1941550
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Immiscible with water.
Peso formulazione 199.25
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2,2-trifluoro-N-methyl-N-(trimethylsilyl)-Acetamide