missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Methyl-N-vinylacetamide, Dr. Ehrenstorfer

Codice prodotto. 30323800
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30323800 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30323800 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DRECA15147700

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico N-Methyl-N-vinylacetamide
CAS 3195-78-6
Nomi componenti o analita N-Methyl-N-vinylacetamide
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C5 H9 N O
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Acetamide, N-methyl-N-vinyl- (6CI,7CI,8CI), N-Ethenyl-N-methylacetamide, N-Vinyl-N-methylacetamide
InChI Formula InChI=1S/C5H9NO/c1-4-6(3)5(2)7/h4H,1H2,2-3H3
SMILES CN(C=C)C(=O)C
IUPAC Name N-ethenyl-N-methylacetamide
Molecular Weight (g/mol) 99.13
Quantità 100 mg
Peso formulazione 99.0684 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.