Learn More
N-Methyl-o-phenylenediamine, Dihydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30469724
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
Dimensione della confezione:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30469724 50 g 50g
30465316 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30469724 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM32589150G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25148-68-9
Formula molecolare C7 H10 N2 . 2 Cl H
Molecular Weight (g/mol) 195.09
Sinonimo Telmisartan Ksm Ii
IUPAC Name 2-N-methylbenzene-1,2-diamine;dihydrochloride
SMILES Cl.Cl.CNc1ccccc1N
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl-o-phenylenediamine, Dihydrochloride
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C7H10N2.2ClH/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8;;/h2-5,9H,8H2,1H3;2*1H
Peso formulazione 194.0378