Learn More
N-Methyl-p-toluenesulfonamide, TRC
Codice prodotto. 30481361
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30481361 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30481361 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3303455G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl-p-toluenesulfonamide
CAS 640-61-9
Formula molecolare C8 H11 N O2 S
Quantità 5 g
Sinonimo Benzenesulfonamide, N,4-dimethyl-, p-Toluenesulfonamide, N-methyl- (6CI,7CI,8CI), N,4-Dimethylbenzenesulfonamide, (p-Tolylsulfonyl)methylamine, 4,N-Dimethylbenzenesulfonamide, 4-Methyl-N-methylbenzenesulfonamide, N-Methyl-4-methylbenzenesulfonamide, N-Methyl-p-toluenesulfonamide, N-Methyl-p-toluenesulphonamide, N-Methyl-para-toluenesulfonamide, NSC 2223, NSC 36991
InChI Formula InChI=1S/C8H11NO2S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(10,11)9-2/h3-6,9H,1-2H3
SMILES CNS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
IUPAC Name N,4-dimethylbenzenesulfonamide
Molecular Weight (g/mol) 185.243
Peso formulazione 185.051