Learn More
N-Methyl Pantoprazole (Mixture of 1 and 3 isomers), TRC
Codice prodotto. 30004627
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30004627 50 mg 50mg
17921635 25 mg 25mg
17914565 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30004627 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM32586650MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 624742-53-6
Formula molecolare C17 H17 F2 N3 O4 S
Molecular Weight (g/mol) 397.4
Sinonimo 5-(difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1-methyl-1H-Benzimidazole, Pantoprazole Sodium Sesquihydrate Imp. D (EP)
IUPAC Name 5-(difluoromethoxy)-2-[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1-methylbenzimidazole
SMILES COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3n2C)c1OC
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl Pantoprazole
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H17F2N3O4S/c1-22-13-5-4-10(26-16(18)19)8-11(13)21-17(22)27(23)9-12-15(25-3)14(24-2)6-7-20-12/h4-8,16H,9H2,1-3H3
Peso formulazione 397.0908
Percent Purity >95%