Learn More
N-Methyl Pemetrexed, TRC
Codice prodotto. 30137839
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137839 25 mg 25mg
30041104 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30137839 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM32546525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 869791-42-4
Formula molecolare C21 H23 N5 O6
Molecular Weight (g/mol) 441.44
Sinonimo L-Glutamic acid, N-[4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-1-methyl-4-oxo-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-, N-[4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-1-methyl-4-oxo-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-L-glutamic acid, N-Methyl Pemetrexed, N-Methylpemetrexed, (2S)-2-[[4-[2-(2-Amino-1-methyl-4-oxo-4,7-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]amino]pentanedioic acid, Pemetrexed Disodium Heptahydrate Imp. A (EP)
IUPAC Name (2S)-2-[[4-[2-(2-amino-1-methyl-4-oxo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]amino]pentanedioic acid
SMILES CN1C(=NC(=O)c2c(CCc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)c[nH]c12)N
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl Pemetrexed
InChI Formula InChI=1S/C21H23N5O6/c1-26-17-16(19(30)25-21(26)22)13(10-23-17)7-4-11-2-5-12(6-3-11)18(29)24-14(20(31)32)8-9-15(27)28/h2-3,5-6,10,14,23H,4,7-9H2,1H3,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H2,22,25,30)/t14-/m0/s1
Quantità 25 mg
Peso formulazione 441.1648
Shipping Condition Room Temperature