Learn More
N-Methyl Rivastigmine Chloride, TRC
Codice prodotto. 18044040
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18044040 100 mg 100mg
18023840 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18044040 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM326340100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Formula molecolare C15 H25 N2 O2 . Cl
Molecular Weight (g/mol) 300.82
Sinonimo (S)-1-(3-{[Ethyl(methyl)carbamoyl]oxy}phenyl)-N,N,N-trimethylethanaminium chloride, Rivastigmine Related Compound E
IUPAC Name [(1S)-1-[3-[ethyl(methyl)carbamoyl]oxyphenyl]ethyl]-trimethylazanium;chloride
SMILES [Cl-].CCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[C@H](C)[N+](C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-1-[3-[(Ethyl(methyl)carbamoyl)oxy]phenyl]-N,N,N-trimethylethanaminium Chloride
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H25N2O2.ClH/c1-7-16(3)15(18)19-14-10-8-9-13(11-14)12(2)17(4,5)6;/h8-12H,7H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1/t12-;/m0./s1
Peso formulazione 300.1605