Learn More
N-Methyl-(tetrahydropyran-4-ylmethyl)amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10796905
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10796905 1 g Amber Glass Bottle 1g
10695155 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10796905 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC29946DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 439081-52-4
Formula molecolare C7H15NO
Molecular Weight (g/mol) 129.20
Numero MDL MFCD06739009
InChI Key WMBCUXKYKVTJRF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl oxan-4-ylmethyl amine, methyl-tetrahydropyran-4-ylmethyl amine, n-methyl-1-tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, methyl-tetrahydro-pyran-4-ylmethyl-amine, n-methyl-tetrahydropyran-4-ylmethyl amine, 4-methylamino methyl tetrahydropyran, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro-n-methyl, n-methyl-1-tetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, n-methyl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-methylamino methyl tetrahydro-2h-pyran
PubChem CID 22225668
IUPAC Name N-methyl-1-(oxan-4-yl)methanamine
SMILES CNCC1CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico N-methyl-(tetrahydropyran-4-ylmethyl)amine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 129.2
Percent Purity 97%