Learn More
N-Methyl(tetrahydrothiopyran-4-yl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10493034
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10493034 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10664785 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10493034 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC61946CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 950603-22-2
Formula molecolare C7H15NS
Molecular Weight (g/mol) 145.264
Numero MDL MFCD09879924
InChI Key FPKJBESBCAZWPI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl thian-4-ylmethyl amine, n-methyl tetrahydrothiopyran-4-yl methylamine, n-methyl tetrahydro-2h-thiopyran-4-yl methylamine, methyl thian-4-yl methyl amine, n-methyl-1-thian-4-yl methanamine, n-methyl-n-tetrahydro-2h-thiopyran-4-ylmethyl amine
PubChem CID 24229643
IUPAC Name N-methyl-1-(thian-4-yl)methanamine
SMILES CNCC1CCSCC1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl(tetrahydrothiopyran-4-yl)methylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 145.27
Percent Purity 97%