Learn More
N-Methyl Zonisamide, TRC
Codice prodotto. 30464686
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30464686 25 mg 25mg
30469745 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30464686 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM33860525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68292-02-4
Formula molecolare C9H10N2O3S
Molecular Weight (g/mol) 226.25
Sinonimo N-Methyl-1,2-benzisoxazole-3-methanesulfonamide
IUPAC Name 1-(1,2-benzoxazol-3-yl)-N-methylmethanesulfonamide
SMILES CNS(=O)(=O)Cc1noc2ccccc12
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl Zonisamide
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H10N2O3S/c1-10-15(12,13)6-8-7-4-2-3-5-9(7)14-11-8/h2-5,10H,6H2,1H3
Peso formulazione 226.0412