Learn More
N-Methylaniline, 99%
Codice prodotto. 10703891 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10703891 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10408670 500 g Bottiglia in vetro 500g
10023223 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10703891 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 126270010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Add to basket
CAS: 100-61-8 | C7H9N | 107.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100-61-8
Formula molecolare C7H9N
Molecular Weight (g/mol) 107.16
Numero MDL MFCD00008283
InChI Key AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylaniline, monomethylaniline, n-methyl aniline, benzenamine, n-methyl, methylphenylamine, n-methylbenzenamine, n-monomethylaniline, n-methylaminobenzene, methylamino benzene, anilinomethane
PubChem CID 7515
ChEBI CHEBI:15733
IUPAC Name N-methylaniline
SMILES CNC1=CC=CC=C1
Specifications
Materiale o nome chimico N-Methylaniline
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -57.0°C
Colore Brown to Yellow
Densità 0.9870g/mL
Punti di ebollizione 195.0°C
Punto d'infiammabilità 86°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5NHCH3
Indice di rifrazione 1.5694 to 1.5714
Quantità 1 kg
Beilstein 12, 135
Fieser 14,207
Indice di Merck 15, 6093
Gravità specifica 0.987
Informazioni di solubilità Solubility in water: 30g/l. Other solubilities: soluble in alcohol and ether,soluble in acetone,diethyl ether,ethanol and,chloroform
Peso formulazione 107.15
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid