Learn More
N-Methylaniline, TRC
Codice prodotto. 30135121
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
25 g
50 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135121 25 g 25g
30133549 50 g 50g
30003680 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135121 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM28820525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-61-8
Formula molecolare C7 H9 N
Molecular Weight (g/mol) 107.15
Sinonimo Benzenamine, N-methyl- (9CI, ACI), Aniline, N-methyl- (8CI), N-Methylbenzenamine (ACI), (Methylamino)benzene, Anilinomethane, Methyl(phenyl)amine, Methylaniline, N-Methyl-N-phenylamine, N-Methylaniline, N-Methylphenylamine, N-Monomethylaniline, N-Phenyl-N-methylamine, N-Phenylmethylamine, NSC 3502
IUPAC Name N-methylaniline
SMILES CNc1ccccc1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methylaniline
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C7H9N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3
Peso formulazione 107.0735