Learn More
N-Methylazetidin-3-amine Dihydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30468494
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30468494 500 mg 500mg
30480275 100 mg 100mg
30483624 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30468494 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM288718500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 136293-86-2
Formula molecolare C4H10N2 . 2HCl
Sinonimo 3-Azetidinamine, N-methyl-, hydrochloride (1:2) (ACI), 3-Azetidinamine, N-methyl-, dihydrochloride (9CI), 3-(Methylamino)azetidine dihydrochloride, N-Methyl-3-azetidinamine dihydrochloride, N-Methylazetidin-3-amine dihydrochloride
IUPAC Name N-methylazetidin-3-amine;dihydrochloride
SMILES Cl.Cl.CNC1CNC1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methylazetidin-3-amine Dihydrochloride
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C4H10N2.2ClH/c1-5-4-2-6-3-4;;/h4-6H,2-3H2,1H3;2*1H
Peso formulazione 158.0378