Learn More
N-Methylbenzylamine, 97%
Codice prodotto. 10090590 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
500mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10090590 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10419400 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10090590 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 106040050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 103-67-3 | C8H11N | 121.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-67-3
Formula molecolare C8H11N
Molecular Weight (g/mol) 121.18
Numero MDL MFCD00008289
InChI Key RIWRFSMVIUAEBX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methylbenzylamine, methylbenzylamine, n-benzylmethylamine, benzyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl, benzylmethylamine, n-methy-n-benzylamine, n-benzyl-n-methylamine, benzylamine, n-methyl, n-methyl phenyl methanamine
PubChem CID 7669
IUPAC Name N-methyl-1-phenylmethanamine
SMILES CNCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methylbenzylamine
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -24°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9400g/mL
Punti di ebollizione 184°C to 189°C
Punto d'infiammabilità 63°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH2NHCH3
Indice di rifrazione 1.5214 to 1.5234
Quantità 5 mL
Beilstein 12, 1019
Gravità specifica 0.94
Informazioni di solubilità Solubility in water: 65g/L (20°C)
Peso formulazione 121.18
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid