Learn More
N-Methylbenzylamine, 97%
Codice prodotto. 10419400 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
500mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10419400 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10090590 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10419400 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 106045000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Add to basket
CAS: 103-67-3 | C8H11N | 121.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 103-67-3
Formula molecolare C8H11N
Molecular Weight (g/mol) 121.18
Numero MDL MFCD00008289
InChI Key RIWRFSMVIUAEBX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methylbenzylamine, methylbenzylamine, n-benzylmethylamine, benzyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl, benzylmethylamine, n-methy-n-benzylamine, n-benzyl-n-methylamine, benzylamine, n-methyl, n-methyl phenyl methanamine
PubChem CID 7669
IUPAC Name N-methyl-1-phenylmethanamine
SMILES CNCC1=CC=CC=C1
Specifications
Materiale o nome chimico N-Methylbenzylamine
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -24°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9400g/mL
Punti di ebollizione 184°C to 189°C
Punto d'infiammabilità 63°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH2NHCH3
Indice di rifrazione 1.5214 to 1.5234
Quantità 500 mL
Beilstein 12, 1019
Gravità specifica 0.94
Informazioni di solubilità Solubility in water: 65g/L (20°C)
Peso formulazione 121.18
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid